Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ C30
À utiliser pour une excellente séparation des isomères structuraux hydrophobes.
234.97€ - 1020.08€
Spécification
pH | 2 à 8 |
---|---|
Porosité | 200 Å |
Surface spécifique | 200 m²/g |
Température | 60°C |
Phase stationnaire | C30 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11312003
|
Thermo Scientific™
075718 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
805.41€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11322003
|
Thermo Scientific™
075719 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
728.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12769815
|
Thermo Scientific™
078660 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
799.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12779815
|
Thermo Scientific™
078661 |
50 mm | 4,6 mm | 3 μm |
596.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12799815
|
Thermo Scientific™
078663 |
50 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
12709825
|
Thermo Scientific™
078664 |
250 mm | 2,1 mm | 3 μm |
894.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12719825
|
Thermo Scientific™
078665 |
100 mm | 2,1 mm | 3 μm |
728.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12729825
|
Thermo Scientific™
078666 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
596.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11332003
|
Thermo Scientific™
075720 |
10 mm | 4,6 mm | 5 μm |
234.97€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11342003
|
Thermo Scientific™
075721 |
10 mm | 3 mm | 5 μm |
246.15€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11352003
|
Thermo Scientific™
075722 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
234.97€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11362003
|
Thermo Scientific™
075723 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
922.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11372003
|
Thermo Scientific™
075724 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
931.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11362023
|
Thermo Scientific™
075725 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
931.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11372023
|
Thermo Scientific™
075726 |
250 mm | 3 mm | 3 μm |
1020.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Pour les séparations d’isomères hydrophobes structurellement proches, les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 en phase inverse offrent d’excellents résultats. La modification covalente de l’alkyle silane C30 sur le gel de silice poreuse ultra-pure sphérique confère à ces colonnes une sélectivité de forme élevée. Elles sont entièrement compatibles avec divers tampons aqueux et utiles pour une large gamme d’applications d’analytes. Elles offrent en outre plus de flexibilité dans le développement de méthodes.
Sélectivité de forme élevée pour la séparation des isomères structurellement liés- Sélectivité unique complémentaire à d’autres colonnes en phase inverse
- Grande efficacité et remplissage robuste
- Ressuage extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
- Stables pour un pH compris entre 2 et 8
- Disponible en tailles de particules 3 et 5 μm, diamètres 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 200 Å
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice avec greffage de colonne avancé et technologies end-capping offrent une sélectivité complémentaire, une grande efficacité de colonne et une très haute résolution pour un large éventail d’applications.
- Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
- Performances testées afin de garantir fiabilité et haute qualité pour les séparations chromatographiques dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, environnementale, alimentaire et autres
Spécification
2 à 8 | |
200 m²/g | |
C30 | |
13 % | |
Phase inverse |
200 Å | |
60°C | |
Acclaim | |
Phase inverse |