Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ AmG C18
Répondez aux exigences actuelles en matière d’analyses d’antibiotiques aminoglycosides, notamment en matière de caractérisation et de quantification de la pureté des médicaments. Elles ont une tolérance unique aux conditions difficiles.
Marque: Thermo Scientific™ 088755
Description
Obtenez des colonnes haute performance en phase inverse pour l’analyse des aminoglycosides. La colonne HPLC Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 robuste offre une tolérance exceptionnelle requise pour les séparations chromatographiques par formation de paires d’ions des aminoglycosides. Ces colonnes C18 à base de silice sont optimisées pour diverses analyses d’antibiotiques aminoglycosides, notamment la caractérisation et la quantification de la pureté des médicaments, la surveillance des médicaments thérapeutiques et les tests de contrôle des résidus dans différentes matrices. Ces colonnes sont stables à faible pH, à haute température, pour les solvants organiques et pour les phases mobiles aqueuses.
Extrêmement stables pour les analyses d’aminoglycosidesLa colonne Acclaim AmG C18 est spécialement conçue pour l’analyse HPLC en phase inverse (IP-RPLC) à paire d’ions d’antibiotiques aminoglycosides utilisant des acides carboxyliques perfluorés volatils comme réactif à paire d’ions, tels que l’acide trifluoroacétique (TFA) 100 mM. La phase stationnaire Acclaim AmG C18 est basée sur une technologie de greffage C18 exclusive qui offre une stabilité extrêmement élevée dans les conditions acides. Cette colonne de spécialité présente une excellente sélectivité et une haute résolution pour l’analyse des antibiotiques aminoglycosides. En outre, elle est facile à utiliser, car la phase mobile aqueuse simple (par ex. TFA 100 mM) sans solvant organique et sans tampon de réglage du pH est suffisante dans la plupart des cas.
- Excellente sélectivité des aminoglycosides
- Tolérance supérieure aux conditions acides
- Haute efficacité et débit élevé
- Simplicité d’utilisation
La colonne peut être utilisée avec les détecteurs UV, CAD, ELSD
Spécification
Colonne analytique | |
0,425 ml/min | |
8000 psi (550 bars) | |
0,5 à 10 | |
Each | |
L1 | |
Acclaim | |
Analyse des aminoglycosides |
3 mm | |
150 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
<80°C | |
C18 | |
Silice sphérique, haute pureté | |
Phase inverse |