Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ 300 C18
Utilisez ces colonnes C18 à pore large pour obtenir des séparations protéiques à haute résolution.
258.00€ - 829.28€
Spécification
Débit | 1 ml/min |
---|---|
À utiliser avec | LC-MS |
Granulométrie | 3 μm |
pH | 2,5 à 7,5 |
Porosité | 300 Å |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361793
|
Thermo Scientific™
060263 |
50 mm | 2,1 mm |
546.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11371793
|
Thermo Scientific™
060264 |
150 mm | 2,1 mm |
829.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11391793
|
Thermo Scientific™
060265 |
50 mm | 4,6 mm |
546.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11381793
|
Thermo Scientific™
060266 |
150 mm | 4,6 mm |
829.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11341863
|
Thermo Scientific™
063684 |
150 mm | 3 mm |
829.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11351733
|
Thermo Scientific™
069690 |
10 mm | 2,1 mm |
258.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11321923
|
Thermo Scientific™
069697 |
10 mm | 4,6 mm |
269.11€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Obtenez une cartographie des peptides et une séparation des protéines de haute résolution grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18. Les particules de silice ultra-pures de 3 μm réduisent les limites de la diffusion des analytes dans la phase stationnaire, ce qui se traduit par des séparations rapides à haute résolution. Par rapport aux remplissages des colonnes de 5 μm, les particules plus petites permettent d’obtenir des débits plus élevés et des gradients plus faibles, sur des colonnes plus courtes, pour réaliser des séparations plus rapides.
Séparation haute résolution des protéines et des peptides- Chimie de greffage C18 haute performance sur le substrat de silice aux pores de 300 Å
- Applications testées pour leur compatibilité avec la cartographie de peptides
- Reproductibles pour des résultats fiables
- Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
- Stables pour un pH compris entre 2,5 et 7,5
- Sélectivité complémentaire, efficacité de colonne élevée et ultra haute résolution
- Large spectre de phases stationnaires, y compris les phases C8 et C18 traditionnelles, les phases polaires intégrées et d’autres phases spécifiques, notamment à pores larges
- Performances testées afin de garantir fiabilité et qualité élevées
Spécification
1 ml/min | |
3 μm | |
300 Å | |
60°C | |
C18 | |
8 % | |
Oui |
LC-MS | |
2,5 à 7,5 | |
100 m²/g | |
L1 | |
Acclaim | |
Phase inverse | |
Responsibly packaged |