Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18
Code produit. 15810705 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
5 mm
15 mm
70 mm
50 mm
150 mm
250 mm
250 mm
150 mm
500 mm
500 mm
750 mm
Diamètre (métrique):
0,05 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,75 mm
0,75 mm
0.075 mm
75 μm
1 mm
1 mm
Granulométrie:
2 μm
3 μm
5 μm
Type:
Cartouche de piégeage
Colonne
Colonne analytique
Colonne analytique, NanoViper
Colonne de piégeage
Colonne nano analytique
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Code produit. 15810705
Marque: Thermo Scientific™ 164738
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pore : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Bénéficiez d’une grande capacité de charge, parfaitement adaptée à l’analyse des peptides peu abondants dans les échantillons de protéomique complexes, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18. Les colonnes LC PepMap offrent plusieurs longueurs permettant une séparation des peptides rapide ou de haute résolution.
  • Haute résolution pour l’identification des protéines, la recherche des biomarqueurs et la biologie des systèmes
  • Capacité de charge exceptionnelle pour une sensibilité plus élevée en LC/MS
  • Conçues pour la LC-MS sans TFA. Minimisent les effets de suppression d’ions
  • Optimisées pour le couplage à un système ESI/MS et MALDI-MS
  • Reproductibilité de colonne à colonne la plus élevée
  • Simplicité d’utilisation, HPLC miniaturisée de pointe
  • Pré-assemblées avec raccords d’entrée de colonne nanoViper pour une installation de colonnes facile
Principaux avantages des raccords nanoViper
  • Grande facilité d’utilisation, aucun manchon pour les petits capillaires
  • Montage sans outil
  • Pas de dégâts aux colonnes causés par serrage excessif : le système peut supporter des pressions atteignant jusqu’à 1 000 bar et est compatible avec les vannes et raccords de fabricants tiers
  • Aucune défaillance expérimentale en raison de mauvaises connexions
Idéales pour la cartographie à haute résolution de peptides tryptiques, naturels et synthétiques, ainsi que la cartographie de peptides par LC-MS/MS pour l’identification de protéines, la découverte de marqueurs biologiques et la biologie des systèmes.
  • Capacité de charge élevée
  • Utilisation pour l’analyse de peptides de faible abondance, souvent présents dans les échantillons protéomiques complexes
  • Sélection de la longueur et du dia. int. de la colonne selon vos exigences en termes de cadence, de sensibilité et de quantité d’échantillon disponible
  • Choix de longueurs de 50, 150, 250, 500 mm et de dia. int. de 50, 75, 300 et 1 000 µm
  • Meilleures séparations de protéines et de peptides
  • La LC-MS sans acide trifluoroacétique (TFA) minimise les effets de suppression pour une meilleure sensibilité MS
  • Excellente efficacité de séparation
  • Résolution et récupération exceptionnelles
  • Installation facile grâce aux raccords à serrage manuel nanoViper™
Les colonnes nano PepMap sont également disponibles pré-assemblées avec un raccord à serrage manuel Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™, pour une connexion sans volume mort à 1 000 bar.
  • Aucun outil requis
  • Offre des connexions avec un volume mort quasi-nul
  • Résiste à des pressions jusqu’à 1000 bars
À propos des colonnes Acclaim PepMap nano, capillaires et micro
Les colonnes nano (75 µm), capillaires (300 µm) et micro (1 000 µm) sont idéales pour les analyses de protéines et de peptides. La quantité d’échantillons est souvent limitée et les colonnes avec un dia. int. plus petit peuvent augmenter la sensibilité lorsque les échantillons sont en quantité restreinte. Bien que les colonnes LC nano soient souvent utilisées en protéomique, les effets de concentration des colonnes capillaires et micro sont bénéfiques pour la métabolomique ou pour simplifier l’interfaçage LC-MS. Les colonnes nano, capillaires et micro Thermo Scientific Acclaim PepMap sont disponibles avec diverses compositions chimiques pour l’analyse des peptides et des protéines.
Utilisez les colonnes de piégeage PepMap pour le dessalage et la préconcentration de peptides avant la séparation LC avec détection MS. Les colonnes de piégeage fournissent la meilleure efficacité pour les expériences de cartographie peptidique unidimensionnelle et les analyses 2D-LC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne NanoViper
Diamètre (métrique) 0,075 mm
À utiliser avec LC/MS, ESI-MS
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 7250 psi (500 bars)
Granulométrie 2 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 450 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits nanoLC
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 15 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Silice fondue
Type Colonne analytique