Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC en phase inverse Acclaim™ PepMap™ C18, 3 μm, 0,075 mm x 150 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pore : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Thermo Scientific™ 164540
Code produit. 11382013
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Bénéficiez d’une grande capacité de charge, parfaitement adaptée à l’analyse des peptides peu abondants dans les échantillons de protéomique complexes, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18. Les colonnes LC PepMap offrent plusieurs longueurs permettant une séparation des peptides rapide ou de haute résolution.
  • Haute résolution pour l’identification des protéines, la recherche des biomarqueurs et la biologie des systèmes
  • Capacité de charge exceptionnelle pour une sensibilité plus élevée en LC/MS
  • Conçues pour la LC-MS sans TFA. Minimisent les effets de suppression d’ions
  • Optimisées pour le couplage à un système ESI/MS et MALDI-MS
  • Reproductibilité de colonne à colonne la plus élevée
  • Faciles à utiliser, HPLC miniaturisée de pointe
  • Pré-assemblées avec raccords d’entrée de colonne nanoViper pour une installation de colonnes facile
Principaux avantages des raccords nanoViper
  • Grande facilité d’utilisation, aucun manchon pour les petits capillaires
  • Montage sans outil
  • Pas de dégâts causés par serrage excessif : le système peut supporter des pressions atteignant 1 000 bars et est compatible avec toutes les vannes et raccords de fabricants tiers
  • Aucune défaillance expérimentale en cas de mauvaises connexions
Idéales pour la cartographie à haute résolution de peptides tryptiques, naturels et synthétiques, ainsi que la cartographie de peptides LC-MS/MS pour l’identification de protéines, la recherche des biomarqueurs et la biologie des systèmes.
  • Grande capacité de chargement
  • À utiliser pour l’analyse de peptides de faible abondance, souvent présents dans les échantillons protéomiques complexes
  • Sélection de la longueur et du dia. int. de la colonne selon vos exigences en terme de cadence, de sensibilité et de quantité d’échantillon disponible
  • Choix de longueurs de 50, 150, 250, 500 mm et de dia. int. de 50, 75, 300 et 1 000 µm.
  • Meilleures séparations de protéines et de peptides
  • La LC-MS sans acide trifluoroacétique (TFA) minimise les effets de suppression, pour une meilleure sensibilité MS
  • Une excellente efficacité de séparation
  • Une meilleure résolution et une meilleure récupération
  • Installation facile grâce aux raccords à serrage manuel nanoViper™
Les colonnes nano PepMap sont également disponibles pré-assemblées avec un raccord à serrage manuel Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™, pour une connexion sans volume mort à 1 000 bars.
  • Aucun outil requis
  • Offrent des connexions avec un volume mort proche de zéro
  • Résistent à des pressions pouvant aller jusqu’à 1 000 bars
À propos des colonnes Acclaim PepMap nanométriques, capillaires et micrométriques
Les colonnes nanométriques (75 µm), capillaires (300 µm) et micrométriques (1 000 µm) sont idéales pour les analyses de protéines et de peptides. La quantité d’échantillon est souvent limitée et les colonnes avec un dia. int. plus petit peuvent augmenter la sensibilité lorsque les échantillons sont en quantité restreinte. Bien que les colonnes LC nanométriques soient souvent utilisées en protéomique, les effets de concentration des colonnes capillaires et micrométriques sont bénéfiques pour la métabolomique ou pour simplifier la liaison par interface LC-MS. Les colonnes nanométriques, capillaires et micrométriques Thermo Scientific Acclaim PepMap sont disponibles avec diverses compositions chimiques pour l’analyse de peptides et de protéines.
Utilisez les colonnes de piégeage PepMap pour le dessalage et la préconcentration des peptides avant la séparation LC avec détection MS. Les colonnes de piégeage fournissent la meilleure efficacité pour les expériences de cartographie de peptides unidimensionnelle et les analyses 2D-LC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique, NanoViper
300 nl/min
11600 psi (800 bars)
2 à 8
450 m²/g
L1
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase inverse
Phase inverse
Colonne analytique
0,75 mm
500 mm
2 μm
100 Å
60°C
C18
15 %
Oui
Silice fondue gainée PEEK