Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ 120 C8
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Pour la séparation en phase inverse des analytes avec une hydrophobicité modérée, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8. Ces colonnes haute performance offrent une sélectivité qui est similaire aux colonnes Acclaim 120 C18 avec un ordre d’élution prévisible et une rétention moindre. L’élution des composants est accélérée, conduisant à des séparations plus rapides. La chimie unique des ligands C8 densément greffés sur un substrat de silice poreux, ultra-pure et sphérique se traduit par des colonnes Acclaim 120 C8 extrêmement efficaces.
- Faible activité silanol pour d’excellentes formes de pic
- Reproductibilité des performances de colonne à colonne
- Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
- Stables pour un pH compris entre 2 et 8
- Disponibles en granulométries de 2,2, 3 et 5 µm et en diamètres de 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 120 Å
- Également disponible au format RSLC 2,2 µm pour des séparations rapides et fiables
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice avec greffage de colonne avancé et technologies endcapping offrent une sélectivité complémentaire, une grande efficacité de colonne et une très haute résolution pour un large éventail d’applications.
- Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
- Performances testées afin de garantir des séparations chromatographiques d’une fiabilité et d’une qualité excellentes dans les secteurs pharmaceutique, biopharmaceutique, alimentaire, de l’environnement et d’autres secteurs industriels
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| À utiliser avec | LC-MS |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 17400 psi (1200 bars) |
| Granulométrie | 2,2 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 300 m²/g |
| Température | 60°C |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.