Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ 120 C8
Code produit. 11301783 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Format de colonne:
Cartouche de protection, 2/boîte
Colonne analytique
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11301783
Marque: Thermo Scientific™ 059137
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez de performances exceptionnelles et d’une résolution maximale pour la séparation en phase inverse des analytes avec une hydrophobicité modérée.
Pour la séparation en phase inverse des analytes avec une hydrophobicité modérée, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8. Ces colonnes haute performance offrent une sélectivité qui est similaire aux colonnes Acclaim 120 C18 avec un ordre d’élution prévisible et une rétention moindre. L’élution des composants est accélérée, conduisant à des séparations plus rapides. La chimie unique des ligands C8 densément greffés sur un substrat de silice poreux, ultra-pure et sphérique se traduit par des colonnes Acclaim 120 C8 extrêmement efficaces.
Colonnes en phase inverse haute performance pour la séparation des petites molécules
  • Faible activité silanol pour d’excellentes formes de pic
  • Reproductibilité des performances de colonne à colonne
  • Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
  • Stables pour un pH compris entre 2 et 8
  • Disponibles en granulométries de 2,2, 3 et 5 µm et en diamètres de 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 120 Å
  • Également disponible au format RSLC 2,2 µm pour des séparations rapides et fiables
À propos des colonnes HPLC de la gamme Acclaim
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice avec greffage de colonne avancé et technologies endcapping offrent une sélectivité complémentaire, une grande efficacité de colonne et une très haute résolution pour un large éventail d’applications.
  • Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
  • Performances testées afin de garantir des séparations chromatographiques d’une fiabilité et d’une qualité excellentes dans les secteurs pharmaceutique, biopharmaceutique, alimentaire, de l’environnement et d’autres secteurs industriels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 4500 psi (310 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 300 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 11 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Concept écologique Responsibly packaged