Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Acclaim™ 120 C18
Utilisez ces colonnes C18 en phase inverse à haute efficacité pour une résolution maximale dans un grand nombre d’applications.
Marque: Thermo Scientific™ 076186
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Améliorez l’efficacité de la séparation dans vos applications en phase inverse grâce aux colonnes Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18. Ces colonnes sont dotées d’un substrat de silice ultra-pure avec une très faible teneur en métal pour minimiser les effets de traînée et obtenir des formes de pic symétriques. La chimie de greffage unique donne une excellente couverture de surface offrant des séparations hautement prévisibles qui ne sont pas affectées par les interactions secondaires. Utilisez ces colonnes à haute efficacité pour une résolution maximale dans un grand nombre d’applications.
Colonnes en phase inverse haute performance pour des résultats reproductibles- Très grande couverture de surface et très faible teneur en métaux pour des colonnes offrant une excellente efficacité
- Performance reproductible de colonne à colonne
- Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
- Stables pour un pH compris entre 2 et 8
- Disponibles en granulométries de 2,2, 3 et 5 μm et en diamètres de 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 120 Å
- Également disponibles au format RSLC de 2,2 µm pour des séparations rapides et fiables
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice avec greffage de colonne avancé et technologies end-capping offrent une sélectivité complémentaire, une grande efficacité de colonne et une très haute résolution pour un large éventail d’applications.
- Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
- Performances testées afin de garantir fiabilité et haute qualité pour les séparations chromatographiques dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, environnementale, alimentaire et autres
Spécification
Colonne analytique | |
LC-MS | |
4 500 psi (310 bars) | |
2 à 8 | |
300 m²/g | |
L1 | |
Acclaim | |
18 % | |
Oui |
3 mm | |
100 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C18 | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |