Learn More
IKA™ Axes d’agitation accessoires pour agitateurs verticaux et SteadyStir™
Générez un flux axial dans le récipient avec ces axes d’agitation. Les axes d’agitation IKA™ pour agitateurs verticaux SteadyStir™ et IKA™ sont conçus pour des vitesses moyennes à élevées.
Marque:  IKA™ 0002332900
Code produit. 10160161
  • 288.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour le prélèvement des matières à mélanger par le dessus
  • Génère un débit axial dans le récipient
  • Risque minimal de blessure en cas de contact avec le récipient
  • Forces de cisaillement minimum
  • À utiliser à des vitesses moyennes à élevées
† Revêtement en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
R 1311
Agitateur à turbine
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
IKA™ Axes d’agitation accessoires pour agitateurs verticaux et SteadyStir™ > R1311, agitateur, turbine