Learn More
IKA™ Axes d’agitation accessoires pour agitateurs verticaux et SteadyStir™
Générez un flux axial dans le récipient avec ces axes d’agitation. Les axes d’agitation IKA™ pour agitateurs verticaux SteadyStir™ et IKA™ sont conçus pour des vitesses moyennes à élevées.
Marque: IKA™ 0000756900
185.26 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour agiter dans les récipients ronds à col étroit
- L’effet est similaire à celui d’un agitateur à turbine à 4 pâles
- Vitesses moyennes à élevées requises
† Revêtement en PTFE
Spécification
0,3 in | |
13,8 in | |
R 1352 | |
Agitateur centrifuge |
8 mm | |
350 mm | |
2000 tr/min max. | |
AISI 316L/AISI 304 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30