Learn More
IKA™ Agitateur dissolveur R 1303
Flux radial, pour le prélèvement des matières à mélanger à partir du haut et du bas. L’agitateur dissolveur IKA R 1303 crée une turbulence élevée et des forces de cisaillement élevées avec réduction des particules. Pour une utilisation à des vitesses moyennes à élevées.
Marque:  IKA™ 0002746700
Code produit. 10005220
  • 590.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Flux radial, pour le prélèvement des matières à mélanger à partir du haut et du bas. Turbulence élevée, forces de cisaillement élevées. Réduction des particules. Utilisé à des vitesses moyennes à élevées. Ø de l’agitateur : 42 mm Ø de l’arbre : 8 mm ; Longueur de l’arbre : 350 mm
Spécification
Spécification
1,7 in
42 mm
13,8 in
2000 tr/min
0,3 in
8 mm
350 mm
Arbre dagitateur