Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Wellwash™ and Wellwash™ Versa Microplate Washers
Lavez des plaques de 96 puits en toute sécurité grâce à ce laveur à barrettes pour microplaques fiable et facile à utiliser pour les applications ELISA de routine.
29.26€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15331441
|
Thermo Scientific™
N12785 |
Bouchon de rechange pour flacons de stockage 2 pièces |
29.26€
Pack de 2 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cet accessoire est destiné à être utilisé avec le laveur de microplaques Wellwash™. Lavez des plaques à 96 puits en toute sécurité grâce au laveur pour microplaques Thermo Scientific™ Wellwash™, un laveur à barrettes de microplaques fiable et facile à utiliser pour les applications ELISA de routine. Le laveur pour microplaques Wellwash offre une interface utilisateur graphique, une version multilingue et un port USB pour optimiser la facilité d’emploi et la commodité. Simplifiez votre flux de travail ELISA à l’aide de notre guide électronique afin de voir notre gamme complète pour répondre à tous vos besoins ELISA.
Caractéristiques :
- Grand écran couleur clair et clavier, simples et pratiques à utiliser
- Interface utilisateur logique et intuitive, permettant de développer rapidement des protocoles
- Logiciel d’utilisation simple d’utilisation ne requérant qu’un entraînement minimal, pour un démarrage rapide
- Flacons non pressurisés pour une utilisation en toute sécurité
- Capteurs de niveau de liquides dans la pissette et dans le flacon de déchets pour plus de sécurité
- Fonction d’amorce automatique pour une performance en toute sécurité
- Couvercle antiaérosol prévenant la dissémination des agents infectieux
- Capteur de plaque avertissant de la présence ou de l’absence de plaque
- Le laveur Wellwash est conçu pour retirer efficacement l’excès de liquide dans les puits
- Faibles volumes résiduels, pour une performance de lavage optimale et des résultats de tests fiables
Comprend :
1 flacon de lavage de 2 L, 1 flacon de déchets de 2 L, 1 tête de lavage de 8 L, un couvercle d’aérosol
Recommandé dans les cas suivants :
Analyses reposant sur la technique ELISA
Garantie : 1 an
Spécification
5 Pk. |