Learn More
Digi-Sense™ Accessoire pour l’enregistreur de température et d’humidité à écran tactile 20250-40 Digi-Sense™
The touch-screen reader has 8GB on board memory to provide virtually unlimited data logging capacity
Marque:  Digi-Sense™ 20250-47
Code produit. 15820016
  • 17.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Comprend un certificat d’étalonnage NIST Traceable agréé par A2LA
  • Mesure, consigne et affiche la température, l’humidité et le point de rosée
  • Capteur amovible pour les mesures locales ou à distance à l’aide d’un câble d’extension inclus
  • Montage mural ou sur bureau
  • Logiciel d’autodémarrage résident, aucune installation nécessaire
  • Livré avec étalonnage NIST
  • Téléchargements des données stockées sur l’ordinateur via un câble USB fourni au format CSV
Prestations de service
2 ans
Spécification
Spécification
Câble d’extension pour enregistreur à écran tactile de température / HR avec étalonnage NIST Traceable
Câble d’extension de capteur
Enregistreur de température/HR à écran tactile avec étalonnage NIST Traceable (20250-40)