Learn More
Cytiva Accessoires pour unité d’électrophorèse verticale SE660
93.88€ - 186.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse verticale SE 660 |
---|---|
Type | Plaque en verre |
Matériau | Verre |
Quantité | 2/boîte |
Longueur (métrique) | 18 cm |
Code produit | Marque | Type | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10713267
|
Cytiva
SE6402 |
Plaque en verre | 18 cm | 8 cm |
186.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11520764
|
Cytiva
SE6102 |
Plaque en verre | 18 cm | 16 cm |
93.88€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale SE 660 | |
Verre | |
18 cm |
Plaque en verre | |
2/boîte |