Learn More
Metrohm Accessories and Replacement Parts for Models 756 and 831 KF Coulometers
Code produit. p-305855
Encompass
Click to view available options
Type:
Papier thermique
Électrode, sans diaphragme
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Code produit. 10322282
Marque: Metrohm 62237020
Il en reste null
Spécification
Diamètre (impériale) 2.12 in.
Diamètre (métrique) interne 11 mm
Diamètre (métrique) 54 mm
Diamètre (impériale) interne 0.43 in.
Type Papier thermique
Longueur (impériale) 1378 in.
Longueur (métrique) 35000 mm
Largeur (impériale) 2.24 in.
Largeur (métrique) 57 mm
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.