Learn More
Metrohm Accessories and Replacement Parts for Models 756 and 831 KF Coulometers
Code produit. 12738756
Encompass
Click to view available options
Type:
Papier thermique
Électrode, sans diaphragme
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Code produit. 12738756
Marque: Metrohm Y160345100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type Électrode, sans diaphragme
Gamme de température (impériale) -4°F to 158°F
Gamme de température (métrique) -20°C to +70°C
À utiliser avec (équipement) 756 and 831 Coulometric Karl Fischer titrator
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.