Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires et pièces de rechange Thermo Scientific pour l'agitateur à vortex MaxiMix III
Thermo Scientific propose une variété d'accessoires pour l'agitateur à vortex MaxiMix III, offrant ainsi une flexibilité optimale.
Marque:  Thermo Scientific™ PT500X9A
Description
Thermo Scientific propose une variété d'accessoires pour l'agitateur à vortex MaxiMix III, offrant ainsi une flexibilité optimale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Support universel
Support universel pour une variété de flacons, béchers, bouteilles, racks de tubes tests. Deux barres en caoutchouc souple maintiennent les récipients en place.
Agitateur MaxiMix™ III Vortex
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.