Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour électrodes de pH
Les accessoires pour électrodes de pH Thermo Scientific Orion incluent des flacons de stockage d'électrodes et un protège-bulbe d'électrode.
44.02€ - 178.59€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11758226
|
Thermo Scientific™
020017 |
Électrode No Cal | Logement de stockage d’électrode | N/A | |||||
11727767
|
Thermo Scientific™
910004-WA |
Électrode de 8 mm, verre | Flacon de stockage pour électrode |
88.84€
3 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11757797
|
Thermo Scientific™
910005 |
Électrode Sure-Flow et de verre standard | Protège-bulbe |
44.02€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11737767
|
Thermo Scientific™
910006-WA |
Électrode de 6 mm, verre | Flacon de stockage pour électrode |
167.84€
3 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les accessoires pour électrodes de pH Thermo Scientific Orion incluent des flacons de stockage d'électrodes et un protège-bulbe d'électrode.
Les flacons de stockage d'électrodes protègent et conservent les électrodes lorsqu'elles ne sont pas utilisées ; le protège-bulbe d'électrode protège le bulbe de détection du pH des électrodes de pH en verre
Flacons de stockage pour électrodes- Peuvent être utilisés avec les électrodes de pH de 12, 8 ou 6 mm
- Conçus pour les électrodes de pH en verre
- Peuvent être utilisés sur les électrodes de pH standard ou Sure-Flow™
- Une extrémité du protège-bulbe se fixe sur les électrodes standard alors l'autre extrémité se fixe sur les électrodes Sure-Flow sans gêner l'action de rinçage Sure-Flow
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.