Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour électrodes de pH
Les accessoires pour électrodes de pH Thermo Scientific Orion incluent des flacons de stockage d'électrodes et un protège-bulbe d'électrode.
Marque: Thermo Scientific™ 910006-WA
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
Les accessoires pour électrodes de pH Thermo Scientific Orion incluent des flacons de stockage d'électrodes et un protège-bulbe d'électrode.
Les flacons de stockage d'électrodes protègent et conservent les électrodes lorsqu'elles ne sont pas utilisées ; le protège-bulbe d'électrode protège le bulbe de détection du pH des électrodes de pH en verre
Flacons de stockage pour électrodes
- Peuvent être utilisés avec les électrodes de pH de 6, 8 ou 12mm
Protège-bulbe d'électrode
- Conçus pour les électrodes de pH en verre
- À utiliser avec des électrodes de pH standard ou Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ — une extrémité de la protection de l’ampoule s’adapte sur les électrodes standard et l’autre extrémité s’adapte sur les électrodes Sure-Flow sans interférer avec l’action de rinçage Sure-Flow
Spécification
Flacons de stockage pour électrodes | |
Électrode de 6 mm, verre | |
Flacon de stockage pour électrode |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.