Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour turbidimètre Orion™ AQUAfast AQ3010
Générez une mesure précise de la turbidité rapidement grâce à ce turbidimètre fiable et ses accessoires.
31.26€ - 82.67€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Turbidimètre AQUAfast AQ3010 |
---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12043273
|
Thermo Scientific™
AC3CBR |
Brosses de nettoyage pour flacons, 5 par boîte |
31.26€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12033273
|
Thermo Scientific™
AC3SIL |
Huile de silicone (flacon de 1 ml) et chiffon |
42.81€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
12023273
|
Thermo Scientific™
AC3V25 |
Flacons de 25 mm, 3 par boîte |
82.67€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Générez une mesure précise de la turbidité rapidement grâce au turbidimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 et à ses accessoires. Parfait pour le travail en usine, sur le terrain ou en laboratoire, ce turbidimètre simple, mais puissant, offre un important éventail de fonctionnalités. Utilisez la source lumineuse à LED infrarouge (IR) pour répondre aux exigences ISO 7027 et mesurer de manière fiable la turbidité avec des valeurs de sélection automatique allant de 0 à 1000 NTU. Cet instrument de mesure IP67 étanche offre une longue durée de vie de la pile d’environ 3000 tests en moyenne.
Caractéristiques :
- Accessoires pour turbidimètre AQUAfast AQ3010
Spécification
Turbidimètre AQUAfast AQ3010 |