Learn More
Agilent BioTek Accessoires pour lecteur de microplaques
GREENER_CHOICE
Code produit. 12586746 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Type de produit:
Câble série, modem (9 broches femelles à 9 broches mâles)
Câble série, simulateur de modem (9 broches femelles à 25 broches femelles)
Filtre de fluorescence
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12586746
Marque: Agilent BioTek 7082225
À utiliser avec les lecteurs de microplaques multimodes, à absorbance et monochromateurs.
Câble série (BT75034)
  • Modem (9 broches femelles à 9 broches mâles)
  • À utiliser avec les modèles ELx800, Synergy 2, Synergy 2 Alpha, Synergy 2 SL, Synergy H1m, Synergy HT, Synergy Mx, Synergy MxF
Câble série (BT75053)
  • Simulateur de modem (9 broches femelles à 25 broches femelles)
  • À utiliser avec les modèles ELx808, FLx800, PowerWave, Precision, Precision XS, Synergy HT
Filtre de fluorescence (BT7082225)
  • 590/20 nm
  • À utiliser avec les modèles Cytation3, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy H4, Synergy HT
Fusible (BT46024)
  • 250 V 1,5 A
  • À utiliser avec ELx808
Fusible (BT46023)
  • 0,75A
  • À utiliser avec PowerWave X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Filtre de fluorescence
À utiliser avec (équipement) Lecteurs de microplaques Agilent BioTek
Excitation / émission 590/20 nm