Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour agitateurs orbitaux MaxQ™ HP
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur de plateforme
Distributeur de gaz (un gaz)
Enregistreur graphique
Kit d’agitateur avec support et montage
Kit d’aimant et de stylo
À utiliser avec (équipement):
Agitateur MaxQ™ HP 420
Agitateurs MaxQ™ HP 416, 430, 420
Agitateurs MaxQ™ HP 435, 436, 480, 481
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
MaxQ HP 416, 430, 435, 436, 480, 481
MaxQ HP 420, 435, 436, 480, 481
Conditionnement:
1 pièce
Description
Bénéficiez d’une flexibilité maximale, quelle que soit votre application, grâce aux accessoires Thermo Scientific™ pour agitateurs orbitaux hautes performances MaxQ™.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Adaptateur de plateforme |
| Description | Adaptateur pour permutation rapide de plateaux |
| À utiliser avec (équipement) | MaxQ HP 416, 430, 435, 436, 480, 481 |