Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour bains-marie agités MaxQ™ 7000
Les accessoires pour bains-marie agités Thermo Scientific MaxQ 7000 offrent une flexibilité optimale.
290.45€ - 1095.45€
Produits 5
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
10306732
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SHK7000-30
Couvercle toit en acier inox pour températures jusqu’à 90°C
733.65€
1 pièce
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10071612
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SHK7000-32
Couvercle toit en Plexiglas™ pour températures jusqu’à 65°C
799.98€
1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10245902
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SHK7000-37
Serpentin de refroidissement pour température quasi ambiante et températures inférieures (nécessite un cryostat à circulation)
303.51€
1 pièce
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10001632
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SHK7000-40
Bras de suspension pour plateformes auxiliaires pour un changement rapide des plateformes
290.45€
1 pièce
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10530293
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SHK7000-45
Support à roulettes pour une utilisation sous la paillasse
1095.45€
1 pièce
Expédition estimée: 26-02-2025
Description
Les accessoires pour bains-marie agités Thermo Scientific MaxQ 7000 offrent une flexibilité optimale.
De par leur innovation, fiabilité et précision exceptionnelles, les agitateurs, plateformes et accessoires Thermo Scientific MaxQ 7000 constituent la solution optimale pour les laboratoires à forte productivité.