Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour incubateurs à CO2 Isotemp™ et Napco : piètement
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Incubateur à chemise d’eau
Description
S’utilise avec : Incubateur à chemise d’eau
- Socle à roulettes pour incubateur à chemise d’eau
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Incubateur à chemise d’eau |
| Éclairage | DEL |
| Type | Support |
| Hauteur (impériale) | 2.75 in |
| Hauteur (métrique) | 7 cm |