Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour incubateurs à CO2 Isotemp™ et Napco : Kit de porte interne
Code produit. 11736569 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tous les modèles Napco série 8000
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11736569
Marque: Thermo Scientific™ 190650
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Tous les modèles Napco série 8000
À utiliser avec tous les modèles Napco série 8000
Façade autoclavable 8 mini-portillons réduit les pertes de CO2 porte ouverte, sans joint, s'intercale entre porte vitrée et étagères
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (équipement) Tous les modèles Napco série 8000
Éclairage DEL
Type Kit de porte interne