Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour un mini agitateur d’incubation
Accessoires requis pour l’utilisation du mini-agitateur d’incubation Fisher Scientific™
Marque:  Fisherbrand™ 88861138
28.59 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24162" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15594100
  • 33.05€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Accessoires pour un mini-agitateur d’incubation
  • Améliorez la souplesse et la performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pince pour flacon en acier inox de 250 ml
8
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24162
    Expire2025-03-31
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 31/03/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Plusieurs fabricants
    Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.
    Code promotionnel: 25081
    Expire2025-12-31
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.
    Code promotionnel: 24222
    Expire2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Accessoires pour un mini agitateur d’incubation > Pince pour flacon en acier inox de 250 ml