Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour un mini agitateur d’incubation
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Pince pour flacon
Rack pour tubes à centrifuger
Tapis autocollant
Tube Rack with Adapter
Capacité:
Flacons de 100 ml, 125 ml
Flacons de 250 ml
Flacons de 25 ml
Flacons de 50 ml
S.O.
Tubes de 1,5 à 2,0 ml
Tubes à centrifuger 15 ml
Tubes à centrifuger de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Accessoires pour un mini-agitateur d’incubation
- Améliorez la souplesse et la performance
Spécification
Spécification
| Capacité | Flacons de 100 ml, 125 ml |
| Type de produit | Pince pour flacon |
| Matériau | Stainless Steel |
| Nbre de positions | 8 |