Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour un mini agitateur d’incubation
Code produit. 15564100 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Pince pour flacon
Rack pour tubes à centrifuger
Tapis autocollant
Tube Rack with Adapter
Capacité:
Flacons de 100 ml, 125 ml
Flacons de 250 ml
Flacons de 25 ml
Flacons de 50 ml
S.O.
Tubes de 1,5 à 2,0 ml
Tubes à centrifuger 15 ml
Tubes à centrifuger de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15564100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires requis pour l’utilisation du mini-agitateur d’incubation Fisher Scientific™
Accessoires pour un mini-agitateur d’incubation
  • Améliorez la souplesse et la performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Flacons de 25 ml
Type de produit Pince pour flacon
Matériau Stainless Steel
Nbre de positions 20