Learn More
Cytiva Accessoires pour système d’électrophorèse à lecteur plat Multiphor™ II : Plaque de refroidissement
Accessoires pour système d’électrophorèse à lecteur plat Multiphor™ II
Brand:  Cytiva 18-1103-46
Product Code. 10466724
  • 1897.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Matériau : céramique
  • Dimensions : 210 x 270 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Système d’électrophorèse à lecteur plat Multiphor™ II
céramique
27 cm
Plaque de refroidissement
10,62 in
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers