Learn More
BRAND™ Accessoires pour flacon de culture
À utiliser avec le milieu / flacon de réactif
66.10€ - 209.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15670469
|
BRAND™
122755 |
Adaptateur fileté |
66.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15640499
|
BRAND™
122760 |
Entonnoir de filtration sous vide (0,2 μm) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15650499
|
BRAND™
122765 |
Entonnoir de filtration sous vide (0,45 μm) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
À utiliser avec le flacon de culture (122710)Spécification
Media Bottle |