Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour agitateur rotatif pour tubes polyvalent Fisherbrand™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes de 1,5/2,0 ml
Tubes de 10-15 ml et 5-7 ml
Tubes de 15 ml
Tubes de 50 ml
Tubes de culture de 14 mm de dia.
Tubes de culture de 18,5 mm de dia.
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’agitateur rotatif pour tubes polyvalent offre une flexibilité avec plusieurs options de carrousel
- Rotateur de tubes
Spécification
Spécification
| Capacité | Tubes de 10-15 ml et 5-7 ml |
| Type de produit | Tube Carousel |
| Nbre de positions | 10, 20 |