Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour agitateur rotatif pour tubes polyvalent Fisherbrand™
Accessoires en option pour perfectionner l’agitateur rotatif pour tubes polyvalent Fisher Scientific™
Marque:  Fisherbrand™ 88861121
149.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24162" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15554090
  • 200.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
L’agitateur rotatif pour tubes polyvalent offre une flexibilité avec plusieurs options de carrousel
  • Rotateur de tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Carrousel à 50 emplacements pour tubes de 1.5 / 2.0 ml
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.
    Code promotionnel: 25081
    Expire2025-12-31
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.
    Code promotionnel: 24222
    Expire2025-03-31
    Jours
    3
    Heures
    20
    Minutes
    43
    Secondes
    9
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24162
    Expire2025-03-31
    Jours
    3
    Heures
    20
    Minutes
    43
    Secondes
    9
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 31/03/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Accessoires pour agitateur rotatif pour tubes polyvalent Fisherbrand™ > Carrousel à 50 emplacements pour tubes de 1,5 / 2,0 ml