Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour agitateur à plateformes multiples Fisherbrand™
Code produit. 15534110 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Pince pour entonnoir
Pince pour flacon
Pince pour flacon de perfusion
Plate-forme avec pinces
Plateforme universelle avec barreaux réglables
Platform with Rubber Mat
Portoir pour tubes à essai fixe
Portoir pour tubes à essai réglable
Capacité:
12 flacons de 100 ml, béchers de 150 ml
40 tubes de 14 mm de dia.
40 tubes de 16 mm de dia.
5 000 ml
6 flacons de 250 ml, béchers de 150 ml
Bouteille d’infusion de 1 000 ml
Entonnoirs
Flacon de 1 000 ml
Flacon de 2 000 ml
Flacon de 3 000 ml
Flacon de 500 ml
Flacon pour perfusion de 500 ml
Récipients
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15534110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires requis pour l’utilisation de l’agitateur à plateformes multiples Fisher Scientific™
Accessoires pour agitateur à plateformes multiples pour améliorer les performances et la flexibilité
  • Améliorez la souplesse et la performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Flacon de 3 000 ml
Type de produit Pince pour flacon
Matériau Stainless Steel