Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour agitateur à plateformes multiples Fisherbrand™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Pince pour entonnoir
Pince pour flacon
Pince pour flacon de perfusion
Plate-forme avec pinces
Plateforme universelle avec barreaux réglables
Platform with Rubber Mat
Portoir pour tubes à essai fixe
Portoir pour tubes à essai réglable
Capacité:
12 flacons de 100 ml, béchers de 150 ml
40 tubes de 14 mm de dia.
40 tubes de 16 mm de dia.
5 000 ml
6 flacons de 250 ml, béchers de 150 ml
Bouteille d’infusion de 1 000 ml
Entonnoirs
Flacon de 1 000 ml
Flacon de 2 000 ml
Flacon de 3 000 ml
Flacon de 500 ml
Flacon pour perfusion de 500 ml
Récipients
Conditionnement:
1 pièce
Description
Accessoires pour agitateur à plateformes multiples pour améliorer les performances et la flexibilité
- Améliorez la souplesse et la performance
Spécification
Spécification
| Capacité | Flacon de 500 ml |
| Type de produit | Pince pour flacon |
| Matériau | Stainless Steel |