Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour mini-agitateur rotatif pour tubes Fisherbrand™
Optimisez votre mini-agitateur rotatif pour tubes Fisher Scientific™ avec ces accessoires en option
11.30€ - 13.05€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15524140
|
Fisherbrand™
88861201 |
Deux palettes pour tubes de 10 ml/15 ml |
11.70€
2 unités |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15534140
|
Fisherbrand™
88861202 |
Deux palettes pour tubes de 5 ml/7 ml |
11.30€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15544140
|
Fisherbrand™
88861203 |
Deux palettes pour tubes de 1,5 ml / 2 ml |
13.05€
2 unités |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15554140
|
Fisherbrand™
88861204 |
Deux palettes pour tubes de 0,5 ml/0,8 ml |
11.70€
2 unités |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15564140
|
Fisherbrand™
88861205 |
Palette pour tubes de 50 ml |
11.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Optimisez votre mini-agitateur rotatif pour tubes avec ces accessoires en option
- Améliorez la souplesse et la performance