Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour mini-agitateur de chauffage / refroidissement Fisherbrand™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
12 tubes à centrifuger coniques de 15 ml
20 tubes pour microcentrifugeuse de 2 ml
20 tubes à microcentrifugeuse de 1,5 ml
5 tubes à centrifuger coniques de 50 ml
9 tubes de 21 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité | 9 tubes de 21 mm |
| Type de produit | Tube Block |
| Description | Bloc 9 x 21 mm pour tube de diamètre 20 mm ; puits : 21,7 mm de diamètre x .45 mm de profondeur |