Learn More
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15101235
|
Thermo Scientific™
01X274902 |
3 cuvettes (flacons)/boîte | N/A | N/A | N/A | |||||
11796384
|
Thermo Scientific™
01X274902 |
3 cuvettes (flacons)/boîte |
102.01€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11559214
|
Thermo Scientific™
01X358701 |
Huile de silicone (10 ml) | N/A | N/A | N/A | |||||
13120623
|
Thermo Scientific™
01X358701 |
Huile de silicone (10 ml) |
21.63€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15840655
|
Thermo Scientific™
32X366401 |
Couvercle de protection de lumière de rechange |
8.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Optimisez votre turbidimètre Eutech™ TN-100 avec ces accessoires et pièces de rechange.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Accessoires pour turbidimètre Eutech™ TN-100