Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour bains à agitation chauffants numériques Code produit.: 15248884
En stock
Il en reste null
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Accessoires pour bains à agitation chauffants numériques
Code produit. 15248884 Tous les produits Thermo Scientific Produits
6, 50 ml, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.77
Click to view available options
No. of Places:
6
15
24
48
96
Dimension du tube:
0,2 ml
0,5 ml
12 mm de diamètre
15 ml
50 ml
Diamètre 13mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15248884
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 88880128
Il en reste null
En stock
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez les accessoires Thermo Scientific pour bains à agitation numériques afin d’améliorer la flexibilité et les performances.
Utilisez les accessoires Thermo Scientific pour bains à agitation chauffants numériques afin d’optimiser la flexibilité et les performances.
  • Garantie : 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 50 ml (tube)
À utiliser avec (équipement) Bain de chauffage /refroidissement
Éclairage DEL
No. of Places 6
Type Ensemble de bloc pour tubes avec couvercle
Dimension du tube 50 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Accessoires pour bains à agitation chauffants numériques >