Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour bains à agitation chauffants numériques
Code produit. 15218884 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
No. of Places:
6
15
24
48
96
Dimension du tube:
0,2 ml
0,5 ml
12 mm de diamètre
15 ml
50 ml
Diamètre 13mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15218884
Marque: Thermo Scientific™ 88880125
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les accessoires Thermo Scientific pour bains à agitation numériques afin d’améliorer la flexibilité et les performances.
Utilisez les accessoires Thermo Scientific pour bains à agitation chauffants numériques afin d’optimiser la flexibilité et les performances.
  • Garantie : 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 0,2 ml (Tube)
À utiliser avec (équipement) Bain de chauffage /refroidissement
Éclairage DEL
No. of Places 96
Type Ensemble de bloc pour tubes avec couvercle
Dimension du tube 0,2 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.