Learn More
Axygen™ Accessoires pour boîte horizontale pour gel, 15 cm
Code produit. p-7075337 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Nbre de puits:
8
10
12
14
16
18
20
28
30
35
Épaisseur (métrique):
0.75 mm
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
2,0 mm
Type:
Cuves de coulage
Peigne
Peigne compatible multicanaux
Plateau de gel 15 x 10 cm, transparent UV
Plateau de gel 15 x 15 cm, transparent UV
Électrode négative de rechange, 15 cm
Électrode positive de rechange, 15 cm
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 15563117
Marque: Axygen™ HGB15101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec la cuve d’éléctrophorèse horizontale, 15 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen, 15 cm
Type Peigne
Nbre de puits 10
Épaisseur (métrique) 1 mm