Learn More
Accessoires pour cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen™, 10 cm
Code produit. p-7075336 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Nbre de puits:
10
12
16
20
25
30
40
50
8
Sans objet
Type:
Cuves de coulage
Peigne à 10 puits compatibles multicanaux, épaisseur de 1.0 mm
Peigne à 10 puits compatibles multicanaux, épaisseur de 1.5 mm
Peigne à 12 puits, épaisseur de 0.75 mm
Peigne à 12 puits, épaisseur de 1.0 mm
Peigne à 12 puits, épaisseur de 1.5 mm
Peigne à 16 puits, épaisseur de 0.75 mm
Peigne à 16 puits, épaisseur de 1.0 mm
Peigne à 16 puits, épaisseur de 1.5 mm
Peigne à 16 puits, épaisseur de 2.0 mm
Peigne à 20 puits compatibles multicanaux, épaisseur de 1.0 mm
Peigne à 20 puits compatibles multicanaux, épaisseur de 1.5 mm
Peigne à 20 puits, épaisseur de 0.75 mm
Peigne à 25 puits, épaisseur de 1.0 mm
Peigne à 25 puits, épaisseur de 2.0 mm
Peigne à 30 puits, épaisseur de 1.0 mm
Peigne à 40 puits compatibles multicanaux, épaisseur de 1.0 mm
Peigne à 40 puits compatibles multicanaux, épaisseur de 1.5 mm
Peigne à 40 puits compatibles multicanaux, épaisseur de 2.0 mm
Peigne à 50 puits, épaisseur de 2.0 mm
Peigne à 8 puits, épaisseur de 1.0 mm
Plateau de gel 10 x 10 cm, transparent UV
Plateau de gel 20 x 20 cm, transparent UV
Électrode négative de rechange, 10 cm
Électrode négative de rechange, 20 cm
Électrode positive de rechange, 10 cm
Électrode positive de rechange, 20 cm
Dimensions:
10 cm
20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Épaisseur (métrique):
0.75 mm
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
1 mm
2 mm
Sans objet
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 15593097
Marque: Axygen HGB1010MC1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec la cuve d’éléctrophorèse horizontale, 10 cm
Peignes pour boîte horizontale pour gel Axygen™ de 10 - 20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Accessoires pour système d’électrophorèse horizontal
À utiliser avec (équipement) Cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen, 10 cm
Type Peigne à 10 puits compatibles multicanaux, épaisseur de 1.0 mm
Nbre de puits 10
Dimensions 10 cm
Épaisseur (métrique) 1 mm