Learn More
BINDER™ Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone
Access port with silicone plug for Series FP Avantgarde.Line Drying and Heating Chambers with a choice of top, right, or left access port.
Marque:  BINDER™ 8012-2213
Code produit. 17864441
  • 621.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoire pour les chambres de séchage et de chauffage de la série FP Avantgarde.Line
Spécification
Spécification
BINDER Series FP Avantgarde.Line Drying and Heating Chambers
Silicone
2 in.
Port d’accès
Left Position
50 mm