Learn More
BINDER™ Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone
Access port with silicone plug for Series FP Avantgarde.Line Drying and Heating Chambers with a choice of top, right, or left access port.
Marque:  BINDER™ 8012-2211
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17844441
  • 533.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Accessoire pour les chambres de séchage et de chauffage de la série FP Avantgarde.Line
Spécification
Spécification
BINDER Series FP Avantgarde.Line Drying and Heating Chambers
Silicone
1.2 in.
Port d’accès
Top Position
30 mm