Learn More
Thermo Scientific™ Carte d’accès en option pour congélateurs à ultra-basse température
Enregistrez l’identité de la personne qui a ouvert la porte du congélateur ultra-basse température ainsi que l’heure et la durée d’ouverture grâce à la carte d’accès en option.
Marque:  Thermo Scientific™ FAC34567LE
Code produit. 15718557
  • 1005.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Analysez les enregistrements concernant l’ouverture du congélateur (qui, quand et pendant combien de temps), grâce à la carte d’accès en option Thermo Scientific™ pour congélateurs à ultra-basse température.
Accessoires ULT Forma
• Accès carte magnétique Forma série 88000
• Montage usine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Option de clé d’accès installée sur le système ; carte d’accès avec cinq cartes clés. Toutes les commandes doivent être accompagnées d’un congélateur ultra-bas de séries TSX, Revco RLE, Forma 89000, TLE ou HERAfreeze HLE. Pas de commandes autonomes.
Installé sur site
Congélateurs ultra-basse température, séries TSX, RLE, 89000, HLE et TLE