Learn More
Thermo Scientific™ Carte d’accès en option pour congélateurs à ultra-basse température
Code produit. 11860553 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Congélateurs ultra-basse température, séries TSX, RLE, 89000, HLE et TLE, Revco RLE, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series
Forma 88000 et TSU Series
Revco™ UxF
TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE et TLE Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Universal (-ULTS Models)
TSX Universel
Type:
Factory-installed. No stand-alone orders.
Installé sur site
Touche dʼaccès au congélateur
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 11860553
Marque: Thermo Scientific™ ACE34567
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Enregistrez l’identité de la personne qui a ouvert la porte du congélateur ultra-basse température ainsi que l’heure et la durée d’ouverture grâce à la carte d’accès en option.
Analysez les enregistrements concernant l’ouverture du congélateur (qui, quand et pendant combien de temps), grâce à la carte d’accès en option Thermo Scientific™ pour congélateurs à ultra-basse température.
Features
  • Card access comes with 5 key cards
  • Field installed - purchased separately
  • Factory installed in the plant with purchase of unit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Touche dʼaccès au congélateur
À utiliser avec (équipement) TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE et TLE Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
Comprend Includes 5 cards, supports ISO14443 Protocol