Learn More
Thermo Scientific™ Carte d’accès en option pour congélateurs à ultra-basse température
Enregistrez l’identité de la personne qui a ouvert la porte du congélateur ultra-basse température ainsi que l’heure et la durée d’ouverture grâce à la carte d’accès en option.
Marque:  Thermo Scientific™ ACU34567
Code produit. 11336381
  • 58.09€ / 5 pièces
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Analysez les enregistrements concernant l’ouverture du congélateur (qui, quand et pendant combien de temps), grâce à la carte d’accès en option Thermo Scientific™ pour congélateurs à ultra-basse température.
Accessoires ULT Forma
• Accès carte magnétique Forma série 88000
• Montage usine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pack de clés d’accès (États-Unis) : Comprend cinq cartes, prend en charge le protocole ISO15693
Touche dʼaccès au congélateur
TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE et TLE Series