missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acalabrutinib, MedChemExpress

Code produit. 16463437
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Conditionnement:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16463437

Marque: Medchem Express HY17600

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Acalabrutinib (ACP-196) is an orally active, irreversible, and highly selective second-generation BTK inhibitor. Acalabrutinib binds covalently to Cys481 in the ATP-binding pocket of BTK. Acalabrutinib demonstrates potent on-target effects and efficacy in mouse models of chronic lymphocytic leukemia (CLL).

Acalabrutinib (ACP-196) is an orally active, irreversible, and highly selective second-generation BTK inhibitor. Acalabrutinib binds covalently to Cys481 in the ATP-binding pocket of BTK. Acalabrutinib demonstrates potent on-target effects and efficacy in mouse models of chronic lymphocytic leukemia (CLL).

Spécification

Nom chimique ou matériau Acalabrutinib
CAS 1420477-60-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H23N7O2
Quantité 50 mg
Synonyme ACP-196
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (537.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC=CC=C1)C2=CC=C(C3=C4C(N)=NC=CN4C([C@H]5N(C(C#CC)=O)CCC5)=N3)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 465.51
Poids de la formule 465.51
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis