Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion AC150
Le circulateur AC150 est idéal lorsque les applications nécessitent de meilleures performances de pompage, des programmations de variation de la température, des alarmes et des plages de température allant de -50° à +150°C.
Marque: Thermo Scientific™ 1550021
Description
Le circulateur Thermo Scientific™ AC150 est idéal lorsque les applications nécessitent de meilleures performances de pompage, des programmations de variation de la température, des alarmes et des plages de température allant de 13° à 200°C. Il dispose d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à régler qui vous permettent d’ajuster aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
- Température max. : 200°C
- Alarme de niveau de liquide bas correspondant à la classe de sécurité III
- Arrêt automatique lorsque le contrôleur détecte une température excessive, un niveau de liquide bas ou une surchauffe du moteur
- Port de communication USB et options pour RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, E/S analogique
- Alarme de température programmable pour les applications avec des options de choix d’alarme utilisateur, d’état sécuritaire et d’arrêt de l’appareil
- Régulateur PID auto-réglable, pour un contrôle de température optimisé
- Cinq températures de points de consigne programmables
- Fonction RTA (réglage de la température réelle) pour l’étalonnage
- Mode de régulation de la température interne ou externe (capteur à distance, de type NAMUR)
- Réglage de la vitesse de pompage pour trois niveaux de contrôle des turbulences
- Pompe foulante et aspirante puissante pour les applications en circuit ouvert et fermé
- Disponible en trois langues (anglais, allemand, français)
- Modification de la résolution de l’affichage numérique entre 0,1 et 0,01 et entre °C — °F — °K
- Alarme acoustique et optique
- Fonction de redémarrage automatique après une panne de courant
Comprend des embouts cannelés de 8 mm et 12 mm avec pont (–0026, –0029 et –0021 uniquement), un raccord de pompe pour la circulation externe et un cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi).
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Avec pont ; 230 V / 50 Hz | |
USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analogique | |
13°C à 200°C | |
475 mbar/6,89 psi | |
AC150 avec pont | |
0,01°C | |
7,8 po | |
6,4 po | |
14,6 po | |
9,25 lb | |
230 V/50 Hz | |
50 Hz |
Marquage CE, homologation UL, CSA, RoHS | |
20 l/min | |
2 kW/1,2 kW | |
330 mbar/4,85 psi | |
3/FL | |
7,8 x 6,4 x 14,6 po (19,9 x 16,5 x 37,2 cm) | |
19,9 cm | |
16,5 cm | |
37,2 cm | |
4,2 kg | |
230 V |