Learn More
Brady™ Adaptateurs CA
Code produit. p-8003398
Click to view available options
Description:
Adaptateur CA - UK 240V
Adaptateur secteur - Europe 220V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11820885
Marque: Brady™ 710612
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
AC Adaptor for the BMP™ Label Printers and Label Makers.
  • 800747: AC Adapter Europe (for ABC or KEY printers).
  • 710612: Accessory for the BMP™41/51/53/61/71 Label Printers.
  • 710613: Accessory for the BMP™51/53 Label Makers.
Spécification
Type de produit AC Adapter
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) BMP41 Label Printer, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer, BMP61 Labeling System, BMP71 Label Printer, BradyPrinter M611, BMP41 Label Printer
Description Adaptateur secteur - Europe 220V
Quantité 1 pièce
Tension 220 V
Alternate Part Number M41/50/61/71/611-AC-BC-EU