Learn More
ABsolute Mélanges ABsolute qPCR SYBR Green Mix
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Bénéficiez d’une sensibilité et d’une reproductibilité dans les applications de PCR en temps réel grâce aux mélanges maîtres Master Mixes qPCR avec détection à base de colorant SYBR Green Thermo Scientific™ ABsolute™.
Spécificité maximale—Le Taq de Thermo-Start™ modifié chimiquement reste complètement inactif jusqu’à ce qu’il soit chauffé à 95°C pendant 15 minutes, empêchant ainsi une amplification non spécifique
Meilleure efficacité—L’utilisation du dTTP à la place du dUTP améliore l’efficacité de la réaction d’environ 5 % et réduit ainsi le temps de réaction
Augmentation de la sensibilité—L’utilisation combinée du Taq de Thermo-Start et du dTTP augmente la sensibilité et permet de détecter des modèles avec un faible nombre de copies
Propre à l’instrument—Mélanges qPCR optimisés individuellement et conçus pour tous les principaux instruments de qPCR/PCR en temps réel
Reproductibilité des résultats—Tous les mélanges font l’objet de tests de contrôle qualité complets afin de garantir la cohérence des résultats d’un lot à l’autre
Simplicité du protocole—Le format Master Mix réduit les étapes de protocole tout en minimisant le risque d’erreurs de pipetage et de contamination des échantillons
Comprend :
Tampon ABsolute qPCR (ADN polymérase Thermo-Start, dNTP, MgCl2, SYBR Green I, colorant de référence passive ROX™ (uniquement dans les mélanges ROX), fluorescéine (uniquement dans le mélange de fluorescéine)) ; MgCl2 distinct ; flacon ROX distinct (uniquement dans les kits indiqués)
Recommandé dans les domaines suivants :
Idéal pour l’analyse de QPCR dans les applications de biologie moléculaire, notamment l’expression génétique et le typage de SNP
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Tampon ABsolute qPCR (ADN polymérase Thermo-Start, dNTP, MgCl2, SYBR Green I, colorant de référence passive ROX™ [uniquement dans les mélanges ROX], fluorescéine [uniquement dans le mélange de fluorescéine]) ; MgCl2 distinct ; flacon ROX distinct (uniquement dans les kits indiqués). Stocker à -20°C, éviter les cycles de gel/dégel |
| Description | Mélange réactionnel ABsolute QPCR SYBR Green Mix |
| Quantité | 200 réactions de 50 µl |
| Durée d’activation | Chauffé à 95°C pendant 15 minutes. |
L’achat de ce produit inclut une immunité de juridiction en vertu des brevets mentionnés sur la notice du produit à condition que ledit produit soit utilisé dans la seule quantité achetée et exclusivement à des fins de recherche interne de l’acheteur. Aucun autre droit de brevet n’est conféré expressément, par implication ou par préclusion. Pour de plus amples informations sur l’acquisition de licences, veuillez contacter le directeur chargé des licences de la société Applied Biosystems au 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.